Principaux documents
APO456876923
Apollo Scientific Ltd
2,3,6-Trifluorophenylacetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(2,3,6-trifluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
Clé InChI
PQIFHBOOYBTJLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile