APO456876913
Apollo Scientific Ltd
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
Réf. du fournisseur: PC6962-1G
67,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC6962-1G
67,50 €
Iupac Name
3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-7-2-3-8(11)6(5-7)1-4-9(12)13/h2-3,5H,1,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
DURXQDAFKSWAES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-25-difluorophenylpropanoic-acid