Principaux documents
APO456876888
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5F4NO2/c9-6-2-1-4(15-8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
Clé InChI
NYHOMJMCMKWNKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzamide
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzamide