Principaux documents
APO456798527
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
1 G
61,60 €
Réf. du fournisseur: PC9296-1G
61,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
61,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC9296-1G
61,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
49-51
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)10)8(9)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZMPICCMPENQNFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Synonym
3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
Flash Point
133/12mm
Boiling point
49-51
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride