Principaux documents
APO456796465
Apollo Scientific Ltd
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.67
Numéro MDL:
pb
48-52
Iupac Name
2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H7ClF6O4S/c11-22(18,19)8-3-6(20-4-9(12,13)14)1-2-7(8)21-5-10(15,16)17/h1-3H,4-5H2
Clé InChI
UCHAULDYIPVTOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bis222-trifluoroethoxybenzenesulphonyl-chloride
Boiling point
48-52
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bis222-trifluoroethoxybenzenesulphonyl-chloride