Principaux documents
APO456796091
Apollo Scientific Ltd
Potassium (4-aminocarbonylphenyl)trifluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.04
Numéro MDL:
pb
>300
Iupac Name
potassium [4-(aminocarbonyl)phenyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BF3NO.K/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H2,12,13);/q-1;+1
Clé InChI
BMTORUMAAKNFNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-aminocarbonylphenyltrifluoroborate
Boiling point
>300
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-aminocarbonylphenyltrifluoroborate