Principaux documents
APO456795412
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Densité
1.05
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
XCAJNBJDLZPHNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Synonym
(3-Fluoro-4-methylphenyl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-2-fluorotoluene
Densité
1.05
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine