Principaux documents
APO456795346
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.57
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-2-fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5ClF4O/c1-14-6-3-4(8(11,12)13)2-5(9)7(6)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
HROFCMRAPMYLRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethylanisole
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethylanisole