Principaux documents
APO456795244
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
1 G
59,80 €
Réf. du fournisseur: OR9735-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
59,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR9735-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
46-47
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Boiling point
46-47
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate