Principaux documents
APO456793529
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
500 MG
240,20 €
Réf. du fournisseur: OR40284-500MG
240,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
240,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR40284-500MG
240,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
141-143
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO3/c1-5-12-8-4-6(11)3-7(9(8)15-5)10(13)14-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
MVPHFLJLVCCXGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-methyl-13-benzoxazole-7-carboxylate
Boiling point
141-143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-methyl-13-benzoxazole-7-carboxylate