Principaux documents
APO456790123
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-nitrobenzonitrile
1 G
33,00 €
Réf. du fournisseur: OR11657-1G
33,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
33,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR11657-1G
33,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)10(11)12/h1-3H
Clé InChI
RQGCXODNTLHVQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-nitrobenzonitrile