Principaux documents
APO455838855
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
1 G
49,50 €
5 G
75,90 €
Réf. du fournisseur: PC9667-1G
49,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
49,50 €
5 G
75,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC9667-1G
49,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
55-57
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,4H2
Clé InChI
OAMKMERAYXDUEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide
Synonym
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Boiling point
55-57
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide