Principaux documents
APO455838844
Apollo Scientific Ltd
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
100 MG
59,80 €
250 MG
65,30 €
Réf. du fournisseur: PC9635-100MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
59,80 €
250 MG
65,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC9635-100MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-phenyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O/c12-11(13,14)8-6-9(17)16-10(15-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,15,16,17)
Clé InChI
SMUCGWAIODOUCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-2-phenyl-6-trifluoromethylpyrimidine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-2-phenyl-6-trifluoromethylpyrimidine