Principaux documents
APO455838696
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)phenyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)11-5-2-1-3-6(12)4-5/h1-4,12H
Clé InChI
GEJGGOYNWFQKKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxythiophenol
Synonym
3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)phenyl mercaptan
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxythiophenol