Principaux documents
APO455838139
Apollo Scientific Ltd
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(bromomethyl)-2,3,5-trifluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-5(9)2-6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
Clé InChI
QPMAEHBAXJSICW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluorobenzyl-bromide
Synonym
1-(Bromomethyl)-2,3,5-trifluorobenzene, alpha-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluorobenzyl-bromide