Principaux documents
APO455837641
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.9
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2BrCl2FO/c8-4-2-5(9)3(7(10)12)1-6(4)11/h1-2H
Clé InChI
IQFUAYKLNRHXJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl-chloride
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl-chloride