Principaux documents
APO455837256
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
none
Iupac Name
methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c1-10-3(9)2(5)4(6,7)8/h2H,1H3
Clé InChI
BFNLYVZMYOKODI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
Synonym
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
Flash Point
126
Melting Point
none
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate