Principaux documents
APO455836876
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
250 MG
174,90 €
1 G
354,20 €
5 G
1 193,50 €
Réf. du fournisseur: PC50106-250MG
174,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
174,90 €
1 G
354,20 €
5 G
1 193,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC50106-250MG
174,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H3BrF4N2O2/c8-2-1-3(14(15)16)6(13)4(5(2)9)7(10,11)12/h1H,13H2
Clé InChI
BLAKCIFWVCDGMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline
Synonym
2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline