Principaux documents
APO455836688
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
250 MG
153,30 €
1 G
332,60 €
Réf. du fournisseur: PC49243-250MG
153,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
153,30 €
1 G
332,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC49243-250MG
153,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
HTDQBKCOVJMGAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-trifluoromethoxybenzoic-acid