Principaux documents
APO455836646
Apollo Scientific Ltd
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
250 MG
170,90 €
1 G
432,70 €
Réf. du fournisseur: PC49124-250MG
170,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
170,90 €
1 G
432,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC49124-250MG
170,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,6-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
VLBAKONQZABMSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluorophenylmethanesulphonyl-chloride
Synonym
alpha-(Chlorosulphonyl)-2,6-difluorotoluene
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluorophenylmethanesulphonyl-chloride