Principaux documents
APO455836406
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
1 G
142,30 €
Réf. du fournisseur: PC4602-1G
142,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
142,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC4602-1G
142,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
125-128
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-7-4-5(9(10,11)12)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
QWRIRBUKLBWVNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
2-Carboxy-5-(trifluoromethyl)anisole, 4-Carboxy-3-methoxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-anisic acid
Boiling point
125-128
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid