APO455835837
Apollo Scientific Ltd
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Réf. du fournisseur: PC3554-1G
135,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC3554-1G
135,70 €
pb
40-41
Iupac Name
1-phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClF3N2O/c12-10(18)8-6-16-17(9(8)11(13,14)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
FSZPLNSWCMTQRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl-chloride