Principaux documents
APO455835768
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-nitrophenol
1 G
20,90 €
5 G
23,10 €
25 G
80,30 €
Réf. du fournisseur: PC3403-1G
20,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
20,90 €
5 G
23,10 €
25 G
80,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC3403-1G
20,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
pb
37-39
Iupac Name
3-fluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4FNO3/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8(10)11/h1-3,9H
Clé InChI
GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol
Synonym
2-Fluoro-6-hydroxynitrobenzene
Boiling point
37-39
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol