APO455835242
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Réf. du fournisseur: PC2673-1G
26,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC2673-1G
26,40 €
pb
92-94
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10(11)12/h1-2H,9H2
Clé InChI
PDNZCDDWSKYNTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline