APO455834944
Apollo Scientific Ltd
6-chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Réf. du fournisseur: PC1931C-500MG
59,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC1931C-500MG
59,80 €
pb
178-182
Iupac Name
6-chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C10H4ClF3O3/c11-6-1-4-5(10(12,13)14)2-9(16)17-8(4)3-7(6)15/h1-3,15H
Clé InChI
AJOANILONFCHFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin