Principaux documents
APO455834782
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
1 G
82,90 €
5 G
196,20 €
Réf. du fournisseur: PC1613-1G
82,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
82,90 €
5 G
196,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC1613-1G
82,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(8(10,11)12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
Clé InChI
GHXSHBPNICIQJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
Synonym
2-Carbamoyl-4-chlorobenzotrifluoride, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide