Principaux documents
APO455834314
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
250 MG
59,80 €
1 G
79,60 €
5 G
199,50 €
Réf. du fournisseur: PC10402-250MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
59,80 €
1 G
79,60 €
5 G
199,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.03
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC10402-250MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
80-86(dec.)
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,9-10H2
Clé InChI
ZTSHEADNOHWIMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
Synonym
4-Bromo-3-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-3,4-diamino-2-fluorobenzene
Boiling point
80-86(dec.)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine