Principaux documents
APO455833966
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
1 G
59,80 €
5 G
126,90 €
10 G
199,50 €
Réf. du fournisseur: PC0370-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
59,80 €
5 G
126,90 €
10 G
199,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC0370-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
104-107
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YECYDEGFKJWADM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenylacetic-acid
Synonym
3-Fluoro-p-tolylacetic acid
Boiling point
104-107
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenylacetic-acid