APO455833609
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Réf. du fournisseur: OR9538-1G
69,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: OR9538-1G
69,70 €
pb
24-25
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C2BrClN2S/c3-1-5-2(4)7-6-1
Clé InChI
CXUWGEWQRCXJDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-124-thiadiazole