Principaux documents
APO455832619
Apollo Scientific Ltd
4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[2-(1-piperazinyl)ethyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H21N3O/c1-3-12(4-2-11-1)5-6-13-7-9-14-10-8-13/h11H,1-10H2
Clé InChI
SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Viscous
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-2-piperazin-1-ylethylmorpholine
Flash Point
106-107/0.2mm
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-2-piperazin-1-ylethylmorpholine