Principaux documents
APO455832603
Apollo Scientific Ltd
1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
1 G
86,20 €
5 G
126,90 €
Réf. du fournisseur: OR6877-1G
86,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
86,20 €
5 G
126,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR6877-1G
86,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
63-65
Iupac Name
4-(1-piperazinylacetyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19N3O2/c14-10(13-5-7-15-8-6-13)9-12-3-1-11-2-4-12/h11H,1-9H2
Clé InChI
LISKJKUMLVQGKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one
Boiling point
63-65
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one