APO455832601
Apollo Scientific Ltd
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
Réf. du fournisseur: OR6874-250MG
59,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: OR6874-250MG
59,80 €
pb
107-109
Iupac Name
1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C17H18Cl2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
Clé InChI
PTLFMGDNZYQISN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-44-dichlorobenzhydrylpiperazine