Principaux documents
APO455832209
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
1 G
59,80 €
25 G
77,40 €
100 G
133,50 €
Réf. du fournisseur: OR61036-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
59,80 €
25 G
77,40 €
100 G
133,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR61036-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
250-252
Iupac Name
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11)
Clé InChI
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
Boiling point
250-252
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine