Principaux documents
APO455831581
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-ethynylpyridine-2-carboxylate
100 MG
59,80 €
Réf. du fournisseur: OR52206-100MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
59,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR52206-100MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-ethynyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-3-7-4-5-8(10-6-7)9(11)12-2/h1,4-6H,2H3
Clé InChI
PGYCVRHIHIYNBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-ethynylpyridine-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-ethynylpyridine-2-carboxylate