Principaux documents
APO455831182
Apollo Scientific Ltd
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
250 MG
73,00 €
Réf. du fournisseur: OR4593-250MG
73,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
73,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR4593-250MG
73,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c12-9-6-15-8-4-2-1-3-7(8)11(9)5-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
POGLODLVBYOXAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dihydro-3-oxo-4h-14-benzoxazin-4-ylacetic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dihydro-3-oxo-4h-14-benzoxazin-4-ylacetic-acid