Principaux documents
APO455831136
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
250 MG
133,50 €
1 G
253,40 €
5 G
758,30 €
25 G
3 058,40 €
Réf. du fournisseur: OR45135-250MG
133,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
133,50 €
1 G
253,40 €
5 G
758,30 €
25 G
3 058,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.96
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR45135-250MG
133,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrIO/c1-5-3-6(10)4-7(9)8(5)11-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
QBWYZSWAPPFKHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-iodo-6-methylanisole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-iodo-6-methylanisole