Principaux documents
APO455831111
Apollo Scientific Ltd
(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
100 MG
59,80 €
Réf. du fournisseur: OR4498-100MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
59,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR4498-100MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
163-165
Iupac Name
(2-acetyl-1,2-dihydro-1-isoquinolinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-9(15)14-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12(14)8-13(16)17/h2-7,12H,8H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
OVJMQMJXWCLLKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetyl-12-dihydroisoquinolin-1-ylacetic-acid
Boiling point
163-165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetyl-12-dihydroisoquinolin-1-ylacetic-acid