Principaux documents
APO455831026
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
250 MG
66,40 €
Réf. du fournisseur: OR43556-250MG
66,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
66,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.48
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR43556-250MG
66,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
LDBXLSQSRZCYHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole