Principaux documents
APO455829866
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-3-2-7-6-12-10(11)5-8(7)4-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
JVYQLLUOCTXIIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxyisoquinoline