Principaux documents
APO455829201
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
500 MG
20,90 €
Réf. du fournisseur: OR25781-500MG
20,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
20,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR25781-500MG
20,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
88-90
Iupac Name
diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-3-14-8(12)6(5-10)7(11)9(13)15-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FTSVKFGREWPODP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Boiling point
88-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate