Principaux documents
APO455828690
Apollo Scientific Ltd
Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
1 G
20,90 €
5 G
41,80 €
Réf. du fournisseur: OR22442-1G
20,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
20,90 €
5 G
41,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR22442-1G
20,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
pb
40
Pf
>100
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Fused
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/bicyclo221heptane-2-carboxylic-acid
Flash Point
134-136/16mm
Boiling point
40
Melting Point
>100
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/bicyclo221heptane-2-carboxylic-acid