Principaux documents
APO455828549
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
250 MG
19,80 €
Réf. du fournisseur: OR21478-250MG
19,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
19,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR21478-250MG
19,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
pb
87-88
Iupac Name
5-bromo-3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-4-5(2)8(11)7(10)3-6(4)9/h3H,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
VVZQTDJQVSDRAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine
Boiling point
87-88
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine