Principaux documents
APO455828507
Apollo Scientific Ltd
2-Cyano-5-methoxybenzoic acid
100 MG
90,60 €
Réf. du fournisseur: OR21216-100MG
90,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
90,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR21216-100MG
90,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyano-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GIVYSLAWUDQJKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyano-5-methoxybenzoic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyano-5-methoxybenzoic-acid