APO455828177
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-4-methylquinoline
Réf. du fournisseur: OR18011-250MG
112,20 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: OR18011-250MG
112,20 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
JRIMCEIADALFEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline