Principaux documents
APO455828009
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
250 MG
88,40 €
Réf. du fournisseur: OR16993-250MG
88,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
88,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.9
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR16993-250MG
88,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
200-202
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2NO2/c7-5-4(9)3(6(11)12)2(8)1-10-5/h1H,(H,11,12)
Clé InChI
DSKHVZJZZXHWPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-dichloroisonicotinic-acid
Boiling point
200-202
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-dichloroisonicotinic-acid