Principaux documents
APO455827622
Apollo Scientific Ltd
5-Amino-3-(3-methoxyphenyl)isoxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
pb
91-93
Iupac Name
3-(3-methoxyphenyl)-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10(11)14-12-9/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
GFZSBBXGHNWHSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-3-3-methoxyphenylisoxazole
Boiling point
91-93
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-3-3-methoxyphenylisoxazole