Principaux documents
APO455826777
Apollo Scientific Ltd
N-Ethyl-2-(methylamino)acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-ethyl-2-(methylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3-7-5(8)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Clé InChI
GINYLHBWCLZCPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-ethyl-2-methylaminoacetamide-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-ethyl-2-methylaminoacetamide-hydrochloride