Principaux documents
APO455826615
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.51
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BrN.ClH/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
ZGMJEUXFWOIXOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylaniline-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylaniline-hydrochloride