Principaux documents
APO455826049
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
100 MG
186,30 €
Réf. du fournisseur: OR1006-100MG
186,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
186,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR1006-100MG
186,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClN.ClH/c12-10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11;/h4-7,11,13H,1-3,8H2;1H
Clé InChI
POXMBRSBLGHIQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride