Principaux documents
APO455825722
Apollo Scientific Ltd
2-[4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenoxy]-N'-hydroxyethanimidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.38
Numéro MDL:
pb
113-115
Iupac Name
(1Z)-2-[4-(1,3-dithiolan-2-yl)phenoxy]-N'-hydroxyethanimidamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O2S2/c12-10(13-14)7-15-9-3-1-8(2-4-9)11-16-5-6-17-11/h1-4,10-11H,5-7,12H2
Clé InChI
OUPLHVABVMUCDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-13-dithiolan-2-ylphenoxy-n-hydroxyethanimidamide
Boiling point
113-115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-13-dithiolan-2-ylphenoxy-n-hydroxyethanimidamide